Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
storage temp.
15-25°C
General description
Im ersten Schritt der Versilberung oxidiert die Periodsäure die 1,2-Glykole in dem Gewebe zu Aldehyden. Aufgrund der Inkubation mit Methenamin-Borat-Silbernitratlösung werden diese Aldehyde reduziert und sind wiederum für die Reduktion der Silberionen zu metallischem Silber verantwortlich. Dieses Silber erscheint schwarz. Die anschließende Behandlung des Gewebes mit Goldchlorid verstärkt die Färbung der silberaffinen Strukturen und verringert gleichzeitig die Hintergrundfärbung, und das Waschen mit Natriumthiosulfatlösung entfernt überschüssige Silber-Gold-Komplexe. So zeigen die Zielstrukturen eine dunkelbraune bis schwarze Farbe und alle anderen Strukturen werden mit hellgrün SF gegengefärbt.
Die Packung reicht für bis zu 50 Anwendungen. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Markierung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
wgk
WGK 3