Merck
P8325
Sigma-Aldrich
2-O-Phenyl-α-D-N-acetylneuraminic acid
synthetic, ~95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23NO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
synthetic
Assay
~95%
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)NC1C(O)CC(OC1C(O)C(O)CO)(Oc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO9/c1-9(20)18-13-11(21)7-17(16(24)25,26-10-5-3-2-4-6-10)27-15(13)14(23)12(22)8-19/h2-6,11-15,19,21-23H,7-8H2,1H3,(H,18,20)(H,24,25)
InChIKey
FLOVUNWVDMMYKY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)