Fortfahren mit
H5501
Methyl-4-hydroxybenzoat
ReagentPlus®, ≥99.0%, crystalline
Synonym(e):
p-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben, NIPAGIN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,70
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 788,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
UNSPSC Code:
51452201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-785-7
Beilstein/REAXYS Number:
509801
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
crystalline
€ 42,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0%
form
crystalline
mp
125-128 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl-4-hydroxybenzoat hat folgende Anwendungen:
  • SLRL-Test zur Erfassung geschlechtsgebundener rezessiver Letalmutationen bei Drosophila melanogaster
  • Bestandteil von Sahneformulierungen
  • Antipilzmittel in Drosophila melanogaster-Kulturen[1]
Biochem/physiol Actions
Methyl 4-hydroxybenzoat, auch Methylparaben oder Nipagin genannt, umfasst den Ester der p-Hydroxybenzoesäure. Es kommt natürlich in Moltebeeren, Weißwein und Bourbon-Vanille vor. Methyl-4-hydroxybenzoat hat antimikrobielle und antifungale Eigenschaften und wird in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie kommerziell als Konservierungsmittel genutzt.[2] Methyl-4-hydroxybenzoat hat in Gegenwart von Sonnenlicht zytotoxische Wirkung auf Keratinozyten. Bei Sonnenbestrahlung vermittelt Methyl-4-hydroxybenzoat DNA-Schäden und moduliert den Esterase-Stoffwechsel, was Hautschädigungen verursacht und ein Fortschreiten von Krebserkrankungen begünstigt. Methyl-4-hydroxybenzoat hat östrogene Wirkung und hochreguliert Östrogen-bezogene Gene.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H66541.06757H3647
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (titration)
assay
99.0-100.5% (HPLC), 99.0-102.0% (acidimetric)
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystalline
form
-
form
solid
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
mp
125-128 °C (lit.)
mp
125-128 °C (lit.)
mp
125 °C
mp
125-128 °C (lit.)
product line
ReagentPlus®
product line
BioXtra
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
BioReagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl-4-hydroxybenzoat
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
334.4 °F
flash_point_c
168 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf