Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 € 107,95 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 589,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.25
UNSPSC Code:
41141627
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-573-2
Beilstein/REAXYS Number:
87518
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
€ 107,95
Listenpreis€ 127,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H16O6/c13-6-8-9(14)10(15)11(16)12(18-8)17-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-16H,6H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
NEZJDVYDSZTRFS-YBXAARCKSA-N
General description
Phenyl-β-D-galactopyranoside is used as a substrate for detecting β-galactosidase enzymatic activity.
Application
Phenyl-β-D-galactopyranoside has been used in mutant phage screening.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (enzymatic) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?