Fortfahren mit
P4691
Protein G-Agarose, Fast Flow aus Streptococcus sp.
saline suspension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
MDL number:
Form:
saline suspension
form
saline suspension
extent of labeling
≥2 mg per mL
matrix
Highly cross-linked 4% beaded agarose, fast flow
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥20 mg/mL binding capacity (human IgG (I 4506))(in 20 mM sodium phosphate, pH 7.0)
storage temp.
2-8°C
Application
Protein G-agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography, antibody purification and characterization, immunoaffinity matrices, protein A, G and L resins, and purification and detection. Protein G-agarose has been used to study breast cancer and falsely elevated thyroid-stimulating hormone (TSH).
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl mit 20% Ethanol als Konservierungsmittel
Preparation Note
Hergestellt aus einem gentechnisch veränderten Protein G, das eine hohe Affinität für IgG behält und dem Albumin- und Fab-Bindungsstellen und Membran-bindende Regionen fehlen.
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)