Merck
16-201
Protein-G-Agarose/Lachssperma-DNA, 2,5 ml
for use in chromatin immunoprecipitations (ChIP assays)
Synonym(e):
ChIP agarose beads, ChIP agaraose G beads
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable
suitability
suitable for immunoprecipitation
shipped in
wet ice
General description
Rekombinantes Protein G hat eine sehr hohe Affinität für die Fc-Regionen von IgG-Molekülen. Die Immobilisierung von Protein G auf den Beads erzeugt ein Affinitätsharz, das zur Aufreinigung von IgG-Fraktionen aus Rohserum, Aszitesflüssigkeit oder Zellkulturmedien verwendet werden kann.
Rekombinantes Protein G, das kovalent durch Cyanogenbromidverbindungen an Agarose gebunden ist. Mit Ultraschall behandelte DNA aus Lachssperma blockiert nichtspezifische DNA-Bindungsstellen an Protein-G-Agarose, wenn Immunkomplexe für Chromatin-Immunpräzipitationen (ChIP-Assays) eingefangen werden.
Packaging
2,5 ml gepackte Beads, als 50%ige Gelaufschlämmung für ein Endvolumen von 5 ml bereitgestellt.
Physical form
2,5 ml gepackte Beads mit 1 mg mit Ultraschall behandelter DNA aus Lachssperma, 2,5 mg BSA und etwa 5 mg rekombinantes Protein G. Als 50%ige Gelaufschlämmung für ein Endvolumen von 5 ml je Fläschchen bereitgestellt. In 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH-Wert 8,0 mit 0,05 % Natriumazid suspendiert. Flüssigsuspension.
Preparation Note
Bei 4 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Regelmäßig mit Chromatin-Immunpräzipitation zur Verwendung beim Vorreinigen des Überstands aus mit Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen und der anschließenden Immunpräzipitation von mit acetylierten Histonen vernetzter DNA bewertet
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1