Fortfahren mit
P0381
Pyrogallol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,2,3-Trihydroxybenzen, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogalussäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,60
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 533,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3(OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
UNSPSC Code:
12191503
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-762-9
Beilstein/REAXYS Number:
907431
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
309 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 167.7 °C)
€ 60,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 167.7 °C)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
pH
5.8 (10 g/L)
bp
309 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
cell analysis
SMILES string
Oc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI key
WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyrogallol ist eine Polyphenol und eine allelochemische Substanz, die in Microcystis aeruginosa und Emblica officinalis vorkommt.
Application
Pyrogallol wird wie folgt verwendet:
  • Im Superoxid-Dismutase(SOD)-Assay
  • Zur Induktion von Modifikation in Mitochondrien-DNA und zur Charakterisierung derselben
  • Als Standard zur Bestätigung des Vorliegens von Pyrogallol in der Butanolfraktion eines weißen Rosenblätterextrakts
Biochem/physiol Actions
Pyrogallol induziert die Erzeugung des Superoxidanions (O2-) und stimuliert in Gegenwart von Metallionen oxidative Schäden an DNA und Lipiden.
Analysis Note
Kann schwarze Pünktchen enthalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0693116040PHL89772
Pyrogallol phyproof® Reference Substance
PHL89772
Pyrogallol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
grade
HPLC grade
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
primary reference standard
application(s)
cell analysis
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrogallol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effect of oxaliplatin combined with polyenephosphatidylcholine on the proliferation of human gastric cancer SGC-7901 cells
Jiang T, et al.
Oncology Letters, 12(6), 4538-4546 (2016)
Neuroprotective effects of a butanol fraction of Rosa hybrida petals in a middle cerebral artery occlusion model
Yang G, et al.
Biomolecules & Therapeutics, 21(6), 454-454 (2013)
Mitochondrial DNA acquires immunogenicity on exposure to nitrosative stress in patients with vitiligo
Al-Shobaili HA and Rasheed Z
Human immunology, 75(10), 1053-1061 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P0381-25G04061834291169
P0381-250G04061834291152
P0381-100G04061835326976
P0381-500G04061835326983
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf