Fortfahren mit
254002
Pyrogallol
ACS reagent grade, solid
Synonym(e):
1,2,3-Trihydroxybenzen, 2,3-Dihydroxyphenol, Pyrogalussäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,50
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,50
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 303,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3(OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
EC Number:
201-762-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
907431
Form:
solid
€ 31,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pyrogallol, ACS reagent
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 167.7 °C)
form
solid
ign. residue
≤0.005%
bp
309 °C ((lit.)), 309 °C (lit.)
mp
133-134 °C ((lit.)), 133-134 °C (lit.)
density
1.450 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
Oc1cccc(O)c1O
InChI
[1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H], 1S/C6H6O3/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,7-9H
InChI key
[WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N], WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyrogallol undergoes quick autooxidation in alkaline solution. Due to this property, its alkaline solution is generally used for the removal of oxygen from gases. Pyrogallol may also be used to prepare pyrogallol monomethyl ether via methylation and gallacetophenone via a modified Nencki reaction.
Metall-komplexierendes Mittel
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL89772P038106931
Pyrogallol phyproof® Reference Substance
PHL89772
Pyrogallol
description
ACS reagent
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
analytical standard
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
powder
form
-
density
1.450 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
bp
309 °C (lit.), 309 °C ((lit.))
bp
309 °C (lit.)
bp
309 °C (lit.)
bp
309 °C (lit.)
mp
133-134 °C ((lit.)), 133-134 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
mp
133-134 °C (lit.)
mp
132-134 °C, 133-134 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%, chloride (Cl-): ≤0.001%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrogallol
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf