Wichtige Dokumente
P0025
Platensimycin
≥90% (HPLC), from Streptomyces platensis
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Streptomyces platensis
Assay
≥90% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C=C[C@]2(C[H])[C@H]3CC[C@@](O3)([H])C2C1CCC(CNC4=C(O)C=CC(C(O)=O)=C4O)=O
InChI
1S/C22H25NO7/c1-22-9-8-14(25)12(18(22)16-6-7-17(22)30-16)3-2-11(24)10-23-19-15(26)5-4-13(20(19)27)21(28)29/h4-5,8-9,12,16-18,23,26-27H,2-3,6-7,10H2,1H3,(H,28,29)/t12?,16-,17+,18?,22+/m0/s1
InChIKey
IGBNLKVUOHQLTO-MBQNLBDGSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Mode of action: Selectively inhibits lipid biosynthesis by targeting FabF/B within the fatty acid synthesis pathway.
Antimicrobial spectrum: Gram-positive bacteria.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)