Wichtige Dokumente
O7389
Olprinone hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
1,2-Dihydro-5-(imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile hydrochloride, Loprinone hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
beige
Löslichkeit
DMSO: ≤4 mg/mL
H2O: 6.8 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccc3nccn3c2
InChI
1S/C14H10N4O.ClH/c1-9-12(6-11(7-15)14(19)17-9)10-2-3-13-16-4-5-18(13)8-10;/h2-6,8H,1H3,(H,17,19);1H
InChIKey
PWTBMBAQRAOAFF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.