This product is a racemic mixture of R and S ibuprofen.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 91,10 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 142,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 243,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Ibuprofen, ≥98% (GC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mp
77-78 °C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213), ALOX5(240), CYP1A2(1544), CYP2C9(1559), IL8RA(3577), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
mouse ... Alox5(11689)
rat ... Alox5(25290), Ptgs1(24693)
General description
Application
- zur Untersuchung seiner vaskulären und pulmonalen Auswirkungen auf die Lungenentwicklung von Neugeborenen
- zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Zellapoptose, Zellproliferation und histologische Veränderungen bei den Zelllinien des humanen Cholangiokarzinoms
- bei der Vorbereitung eines THEDES (terpene-based therapeutic deep eutectic system) zur Untersuchung seiner physikalisch-chemischen, antimikrobiellen und krebsbekämpfenden Eigenschaften
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form - | form crystalline |
| assay ≥98% (GC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source - |
| mp 77-78 °C | mp - | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ibuprofen
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is this product a racemic mixture of R and S ibuprofen?