Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 156,00 |
Über diesen Artikel
€ 156,00
usage
sufficient for 70 preparations
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA extraction: suitable
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Die gewonnene Plasmid-DNA ist für die direkte Verwendung in Anwendungen bereit, z. B. Restriktionsverdau, Klonen, PCR, Transfektion und Sequenzierung.
Das GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit bietet eine sehr schnelle und wirksame Lösung für die Plasmidaufbereitung aus E. coli-Kulturen. Dieses Kit kombiniert eine Membrantechnologie auf Siliziumdioxidbasis mit dem Komfort eines Spin- oder Vakuumformats. Bis zu 25 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl können in weniger als 30 Minuten aus 1 bis 5 ml E. coli-Kultur gewonnen werden. Es ist zu beachten, dass die tatsächliche Ausbeute und das optimale Volumen der zu verwendenden Kultur von dem Plasmid und dem Kulturmedium abhängen.
Application
Features and Benefits
- Aufgereinigte Plasmid-DNA in weniger als 30 Minuten
- Bis zu 25 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl
- Flexibilität eines Vakuum- oder Spin-Formats
- Keine Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholpräzipitation erforderlich
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 70 preparations | description sufficient for 70 purifications | description sufficient for 350 purifications | description sufficient for 350 preparations |
| usage sufficient for 70 preparations | usage sufficient for 70 purifications | usage sufficient for 350 purifications | usage sufficient for 350 preparations |
| technique(s) DNA extraction: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) DNA extraction: suitable |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| greener alternative category | greener alternative category , Aligned | greener alternative category | greener alternative category |
| greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals | greener alternative product characteristics Designing Safer Chemicals |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GenElute™ HP Plasmid-Miniprep-Kit
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F
flash_point_c
25 °C
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?