Wichtige Dokumente
N7136
4-Nitroacetanilid
Synonym(e):
4′-Nitroacetanilid, Essigsäure-4-nitro-anilid
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
2211962
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
213-215 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChIKey
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?