Fortfahren mit
F8384
Flavin-Adenin-Dinukleotid Dinatriumsalz Hydrat
suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
FAD, FAD-Na2, Riboflavin 5′-adenosindiphosphat Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 645,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H31N9Na2O15P2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
829.51 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5326842
Form:
powder
Assay:
≥95%
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear
Biological source:
bovine milk
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
InChI
1S/C27H33N9O15P2.2Na.H2O/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;;/m0.../s1
InChI key
GXTPHHZYFMAGLX-UJXBNFGUSA-L
General description
Flavinadenindinukleotid (FAD) ist ein Redox-Cofactor von Flavoproteinen wie dem Cytochrom-b5-Reduktase-Enzym. Mithilfe von Nicotinamidadenin-Dinukleotidphosphat (NADPH) kann FAD reduziert werden, sodass FADH2 entsteht.
Application
Flavinadenindinukleotid (FAD) dient als Redox-Cofaktor (Elektronenträger) von Flavoproteinen, einschließlich Succinat-Dehydrogenase (Komplex), α-Ketoglutarat-Dehydrogenase, Apoptose-induzierender Faktor 2 (AIF-M2, AMID), Folat/FAD-abhängige tRNA-Methyltransferasen und N-hydroxylierende Favoprotein-Monooxygenasen. FAD ist eine Komponente des Pyruvatdehydrogenase-Komplexes.
Flavinadenindinukleotid-Dinatriumsalzhydrat wird als Komponente im Extraktionspuffer für die Extraktion von Pflanzengewebe verwendet. Es wurde auch zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf Infarktbereiche in Mäusen verwendet, bei denen eine Okklusion der mittleren Zerebralarterie (MCAO) induziert wurde.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F6625N6522N1636
solubility
water: 50 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, slightly orang to deep orange
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥99%
biological source
bovine milk
biological source
microbial
biological source
yeast
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)