Fortfahren mit
F6625
Flavin-Adenin-Dinukleotid Dinatriumsalz Hydrat
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
FAD, FAD-Na2, Riboflavin-5′-Adenosindiphosphatdinatriumsalz, FAD-Na2, Riboflavin 5′-adenosindiphosphat Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,20
€ 69,02
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,10
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
€ 173,40
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 342,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 612,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H31N9Na2O15P2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
829.51 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5326842
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, slightly orang to deep orange
Biological source:
microbial
Color:
yellow to orange-brown
€ 69,02
Listenpreis€ 81,20Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
829.51 g/mol
color
yellow to orange-brown
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, slightly orang to deep orange
λmax
375-377 nm, 448-450 nm
fluorescence
(EmM Anhydrous 10.5 - 11.8 pH 7.0, Lambda Max 448 to 450 nm
EmM Anhydrous 8.5 - 9.5 pH 7.0, Lambda Max 375 to 377 nm)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]O[H].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
InChI
1S/C27H33N9O15P2.2Na.H2O/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;;/m0.../s1
InChI key
GXTPHHZYFMAGLX-UJXBNFGUSA-L
General description
Flavin-Adenin-Dinukleotid-Dinatriumsalzhydrat (FAD-Na2) ist ein adeninhaltiger enzymatischer Redoxfaktor[1]. FAD, auch bekannt unter dem Namen Flavin-Cofaktoren, ist ein kritischer Elektronentransporter in lebenden Systemen.[2] Sie katalysieren verschiedene Redox-Reaktionen mit 1–2 Elektronen, z. B. β-Oxidation von Fettsäuren, die in Gegenwart von FAD als Cofaktor abläuft.[3] FAD ist eines der zwei aktiven Coenzyme von Vitamin B12 (Riboflavin).[4] FAD weist eine signifikant kürzere Lebensdauer im angeregten Zustand auf als sein Analogon, Flavinmononukleotid.[2]
Application
FAD wird zum Entfernen von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) aus Säugetierzellen eingesetzt. Der Fluoreszenzmechanismus von FAD wird zum Untersuchen des energieabhängigen intramitochondrialen Redoxpotenzials eingesetzt.[5] FAD wird als dominierendes Fluorophor zur Untersuchung von ungefärbten Eosinophilen, die im Vergleich zu anderen Leukozyten eine Autofluoreszenz aufweisen, verwendet.[6]
Flavinadenindinukleotid (FAD) dient als Redox-Cofaktor (Elektronenträger) von Flavoproteinen, einschließlich Succinat-Dehydrogenase (Komplex), α-Ketoglutarat-Dehydrogenase, Apoptose-induzierender Faktor 2 (AIF-M2, AMID), Folat/FAD-abhängige tRNA-Methyltransferasen und N-hydroxylierende Favoprotein-Monooxygenasen. FAD ist eine Komponente des Pyruvatdehydrogenase-Komplexes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F8384N6660N0632
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, slightly orang to deep orange
solubility
water: 50 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
assay
~98%
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (enzymatic), ≥95% (spectrophotometric assay)
biological source
microbial
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)