Fortfahren mit
N0756
N-Nitrosodiethylamin
liquid, nitrosamine
Synonym(e):
Diethylnitrosamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 368,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.14
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-226-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1744991
Form:
liquid
€ 167,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Nitrosodiethylamin, liquid
form
liquid
Quality Segment
color
yellow
bp
177 °C (lit.)
density
0.95 g/mL (lit.)
SMILES string
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
General description
N-Nitrosodiethylamine belongs to the nitrosamines category of nitrogenous disinfection byproduct. It is also generated in chlorine based water treatment plants.
Application
N-Nitrosodiethylamine has been used to induce hepatocarcinogenesis in rat and mice.
Biochem/physiol Actions
N-Nitrosodiethylamine (NDMA) is carcinogenic in all animal species tested. The main target organs are the nasal cavity, trachea, lung, esophagus and liver. NDMA is acted upon by the cytochrome P450 system resulting in the formation of carcinogenic methyldiazonium ion. However microbes like Pseudomonas metabolize NDMA into N-nitromethylamine (NTMA) and formaldehyde.
Packaging
Bulk Package
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
73861N02581466652
description
liquid
description
≥99.0% (GC)
description
ISOPAC®
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
color
yellow
color
-
color
-
color
-
bp
177 °C (lit.)
bp
177 °C (lit.)
bp
177 °C (lit.)
bp
-
density
0.95 g/mL (lit.)
density
0.95 g/mL (lit.)
density
0.95 g/mL (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Nitrosodiethylamin
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Bei welcher Temperatur muss N0756 gelagert werden? Vielen Dank.
    1 answer
    1. This product may be stored in room temperature.
      Helpful?
  2. What is the concentration of product N0756?
    1 answer
    1. The concentration of product N0756 is 9.3 M, calculated using a density of 0.95 g/mL and a molecular weight of 102.14 g/mole.