Merck
442687
Supelco
N-Nitrosodiethylamin
analytical standard
Synonym(e):
Diethylnitrosamin
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.14
Beilstein:
1744991
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
177 °C (lit.)
Dichte
0.95 g/mL (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCN(CC)N=O
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Takeki Uehara et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 132(1), 53-63 (2013-01-05)
Hepatocellular carcinoma (HCC) mostly develops in patients with advanced fibrosis; however, the mechanisms of interaction between a genotoxic insult and fibrogenesis are not well understood. This study tested a hypothesis that fibrosis promotes HCC via a mechanism that involves activation
L Verna et al.
Pharmacology & therapeutics, 71(1-2), 57-81 (1996-01-01)
N-Nitrosodiethylamine (NDEA) is DNA reactive after bioactivation and produces tumors in every animal species tested. Bioactivation is effected by several P450 isozymes including CYP2E1, which is ethanol inducible. Tumor formation in rat liver was proportional to O4-ethyldeoxythymidine formation in DNA
Jingling Jin et al.
The Journal of biological chemistry, 288(20), 14451-14462 (2013-04-09)
Cancer changes biological processes in the liver by altering gene expression at the levels of transcription, translation, and protein modification. The RNA binding protein CUGBP1 is a key regulator of translation of CCAAT enhancer binding protein β and histone deacetylase
Ziyan Wang et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 57(5), 1869-1881 (2013-01-10)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a devastating consequence of chronic inflammatory liver diseases. The goal of this study was to investigate whether Toll-like receptor 4 (TLR4) activity contributes to HCC initiation and progression in mice. A mouse model of diethylnitrosamine (DEN)-induced
Masaaki Miyakoshi et al.
Molecular carcinogenesis, 53(1), 67-76 (2012-08-23)
STAT3 activation is involved in development and progression of hepatocellular carcinoma (HCC). We investigated STAT3 activation during hepatocarcinogenesis induced by neonatal diethylnitrosamine (DEN) treatment in mice. Nuclear accumulation and phosphorylation of STAT3 were detected in altered hepatocyte foci in the