Fortfahren mit
AB1252
Anti-Cytochrom P450-Enzym-CYP2E1-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
cytochrome P450 2E1, cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily IIE (ethanol-inducible), polypeptide 1, flavoprotein-linked monooxygenase, microsomal monooxygenase, xenobiotic monooxygenase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 490,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
41
€ 490,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYP2E1(1571)
mouse ... Cyp2E1(13106)
rat ... Cyp2E1(25086)
General description
57 kDa
Cytochrom P450 (CYP) ist eine riesige und diverse Superfamilie von Hämoproteinen. Es metabolisiert die Fettsäure Arachidonsäure (AA) zu Regulatoren des vaskulären Tonus.
Die meisten CYP können mehrere Substrate metabolisieren und mehrere Reaktionen katalysieren. Das ist ein Grund für ihre zentrale Bedeutung bei der Metabolisierung von extrem hohen Zahlen endogener und exogener Moleküle. In der Leber beinhalten diese Substrate Arzneimittel und Gifte sowie Stoffwechselprodukte, wie Bilirubin (einem Abbauprodukt von Hämoglobin). Cytochrom P450-Enzyme sind in vielen anderen Körpergeweben vorhanden, u. a. in der Schleimhaut des Magen-Darm-Trakts, und spielen wichtige Rollen beim Abbau und bei der Synthese von Hormonen (einschließlich Synthese und Stoffwechsel von Östrogen und Testosteron), Cholesterinsynthese und Vitamin-D-Stoffwechsel. Nach dem Stand vom Septemer 2007 waren über 7700 eindeutige CYP-Sequenzen bekannt.
Application
Der Anti-Cytochrom P450-Enzym-CYP2E1-Antikörper ist ein Antikörper gegen Cytochrom P450 (CYP) zur Verwendung in IH und WB.
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge wurde an mit Formaldehyd behandelten und gefrorenen Gewebeschnitten verwendet.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit dem Cytochrom P450-Enzym CYP2E1 von Menschen und Ratten in hepatischen mikrosomalen Fraktionen Keine Kreuzreaktivität mit anderen Cytochrom P450-Enzymen in diesen Spezies.
Physical form
Polyklonales Antiserum vom Kaninchen in Puffer ohne Konservierungsstoff.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Gehirn-Lysaten der Maus.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000 Verdünnung dieses Antikörpers detektierte Cytochrome P450 CYP2E1 in 10 μg menschlichen Gehirn-Lysaten.
Kontrolle
Lebergewebe.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB10320AV41675AB9916
description
serum, Chemicon®
description
serum, Chemicon®
description
IgG fraction of antiserum
description
serum, Chemicon®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
serum
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Gene Information
human ... CYP2E1(1571)
mouse ... Cyp2E1(13106)
rat ... Cyp2E1(25086)
Gene Information
human ... CYP1B1(1545)
Gene Information
human ... CYP2D6(1565)
Gene Information
mouse ... Cyp2B10(13088)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)