Merck
40334
N-Nitrosodiethylamin (NDEA) -Lösung
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Synonym(e):
Diethylnitrosamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentration
5000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(N=O)(CC)CC
InChI
1S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
WBNQDOYYEUMPFS-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen hinsichtlich der Verwendung dieses ZRM können dem Analysenzertifikat (CoA) entnommen werden.
N-Nitrosodiethylamin gehört zur Gruppe der toxischen Nitrosamine, die karzinogene, mutagene und hepatotoxische Eigenschaften aufweisen. Es wird als Nebenprodukt der Lebensmittelverarbeitung, pharmazeutischen Verarbeitung und Wasseraufbereitung gebildet. Daher kommt es allgemein in Wasser, Fisch, Fleisch, Arzneimitteln usw. vor.
Application
Das ZRM kann wie folgt verwendet werden:
  • Gleichzeitige Analyse von N-Nitrosodiethanolamin, N-Nitrosodiethylamin, Triethanolamin, Diethanolamin in Kosmetikproben mittels Flüssigchromatografie-Elektrospray-Ionisation-Tandem-Massenspektrometrie (LC-ESI-MS/MS)
  • Festphasenextraktion von N-Nitrosodimethylamin und N-Nitrosomethylethylamin aus acht Sartanen, Ranitidin und Metformin sowie den angereicherten Produkten dieser Arzneimittel für die Quantifizierung mittels Gaschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (GC-MS/MS)
  • Multirückstandsanalyse von sieben begrenzten Nitrosaminen in zwei Körpercreme- und zwei Duschgelproben durch vortexgestützte dispersive Umkehrphase-Flüssig-Flüssig-Mikroextraktion (VA-RP-DLLME) und Flüssigchromatografie-Massenspektrometrie (LC-MS)
  • Quantitative Analyse von vier Nitrosaminen in vier Sartanarzneistoffen (Candesartancilexetil, Olmesartanmedoxomi, Irbesartan und Valsartan) durch Gaschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie (GC-MS/MS)
  • Bestimmung von acht flüchtigen Nitrosaminen in 28 Proben von beliebten Fleischprodukten mittels Ultraschalllösungsmittelextraktion in Kombination mit Festphasenmikroextraktion (SPME) und GC-MS
Analysis Note
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)