Fortfahren mit
N4007
N-Nitroso-N-methylbutylamine
Synonym(e):
Methylbutylnitrosamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
form
liquid
Quality Segment
density
0.93 g/mL (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCN(C)N=O
InChI
1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3
InChI key
PKTSCJXWLVREKX-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bulk package
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)