Merck
N0142
Sigma-Aldrich
Monoklonaler Anti-Neurofilament-200-Antikörper (phos. und nicht-phos.) in Maus hergestellte Antikörper
clone N52, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
Größe auswählen
25 μL
€ 146,00
100 μL
€ 383,00
0.2 ML
€ 502,00
€ 146,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 μL
€ 146,00
100 μL
€ 383,00
0.2 ML
€ 502,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 146,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N52, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
wide range
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:400 using rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using rat brain extract
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Allgemeine Beschreibung
Neurofilamente bestehen aus drei Untereinheiten: NEFL (leicht), NEFM (mittel) und NEFH (schwer). Das NEFH (Neurofilament Heavy)-Gen codiert das wichtigste neuronenspezifische Intermediärfilament des Zytoskeletts von myelinisierten Axonen. Dieses Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 22q12.2 lokalisiert.
Der monoklonale Anti-Neurofilament-200-Antikörper (phosphoryliert und nicht-phosphoryliert, Maus-IgG1-Isotyp) ist von dem Hybridom abgeleitet, das durch die Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten einer immunisierten Maus entsteht.
Spezifität
Zeigt eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies und erkennt mit verschiedenen Methoden die phosphorylierten wie auch die nicht-phosphorylierten Formen dieses neuronenspezifischen Antigens.
Immunogen
C-terminaler Abschnitt von enzymatisch dephosphoryliertem Neurofilament 200 des Schweins.
Anwendung
Monoklonaler Anti-Neurofilament-200-Antikörper (phosphoryliert und nicht-phosphoryliert) wird in der Immunhistochemie und für Western Blots eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Das schwere Polypeptid-Neurofilament, das vom NEFH (Neurofilament Heavy)-Gen codiert wird, ist an der Aufrechterhaltung des Zytoskeletts und der axonalen Architektur in der proximalen axonalen Region spinaler Motoneuronen beteiligt. Mutationen des NEFH-Gens spielen eine zentrale Rolle für die Pathogenese von sporadischer amyotropher Lateralsklerose (ALS). Außerdem wurde nachgewiesen, dass das NEFH-Gen auch für die Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung (CMT2cc) verantwortlich ist, die das Axon betrifft und autosomal dominant vererbt wird.
Physikalische Form
Wird als Aszitesflüssigkeit mit 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel geliefert.
Lagerung und Haltbarkeit
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren. Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cryptic amyloidogenic elements in mutant NEFH causing Charcot-Marie-Tooth 2 trigger aggresome formation and neuronal death.
Jacquier A< et al.
Acta Neuropathologica Communications, 5(1), 55-55 (2017)
Guidance of glial cell migration and axonal growth on electrospun nanofibers of poly-ε-caprolactone and a collagen/poly-ε-caprolactone blend.
Schnell E, et al.
Biomaterials, 28(19), 3012-3025 (2007)
Fibrin/Schwann cell matrix in poly-epsilon-caprolactone conduits enhances guided nerve regeneration.
Galla TJ, et al.
The International Journal of Artificial Organs, 27(2), 127-136 (2004)
Clinical and genetic basis of familial amyotrophic lateral sclerosis.
Souza PVSD, et al.
Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 73(12), 1026-1037 (2015)
Yoshifumi Ueta et al.
Frontiers in neural circuits, 7, 164-164 (2013-10-19)
The frontal cortex plays an important role in the initiation and execution of movements via widespread projections to various cortical and subcortical areas. Layer 2/3 (L2/3) pyramidal cells in the frontal cortex send axons mainly to other ipsilateral/contralateral cortical areas.