Merck
N4142
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament 200 in Kaninchen hergestellte Antikörper
enhanced validation
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
AntiNeurofilament schwere Kette
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 200 kDa
Speziesreaktivität
bovine, wide range
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Erweiterte Validierung
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:80 using animal cerebellum sections
microarray: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Allgemeine Beschreibung
Neurofilament 200, auch bekannt als NEFH (neurofilament, heavy polypeptide), wird von dem Gen kodiert, das dem menschlichen Chromosom 22q12.2 zugeordnet ist. Das kodierte Protein hat eine Molekularmasse von 200 kDa und gehört zur Gruppe der Typ-IV-Intermediärfilamente, die zentrale Bestandteile des neuronalen Zytoskeletts sind. NEFH enthält C-terminale Motive, die an der Bildung von Seitenarmen beteiligt sind, die für eine Quervernetzung der Neurofilamente sorgen.
Spezifität
Zeigt eine weitreichende Kreuzreaktivität zwischen Spezies. Reagiert mit Neurofilamenten im zentralen und peripheren Nervensystem und lokalisiert das Polypeptid des Neurofilaments.
Immunogen
Neurofilament 200 aus dem Rückenmark des Rindes.
Anwendung
Der Anti-Neurofilament-200-Antikörper vom Kaninchen wird für die Immunmarkierung verwendet.
Der Anti-Neurofilament-200-Antikörper vom Kaninchen hat folgende Anwendungen:
  • Nachweis von Neurofilamenten mittels immunhistologischer Färbung
  • Humane Astrozytom-Zelllinie
  • Post-mortem-Gehirnschnitte
  • Humaner Cremaster-Muskel
  • Nachweis von Neurofilamenten mittels immunhistologischer Färbung in Schnitten des lumbalen Rückenmarks der Maus
Biochem./physiol. Wirkung
Neurofilament 200 spielt eine wichtige Rolle für die Organisation der Zellarchitektur. Eine herunterregulierte Expression des Gens wurde bei Schizophrenie-Patienten beobachtet. Ein Verlust der Genexpression wird mit der Entwicklung von Prostatakarzinom in Verbindung gebracht. Eine Mutation des Gens führt zu sporadischer amyotropher Lateralsklerose (ALS).
Die Assemblierung von Neurofilament 200 während der Entwicklung ist entscheidend für das normale Funktionieren von Nervenzellen. Mutationen des Neurofilamente codierenden Gens werden mit dem Charcot-Marie-Tooth-Syndrom, einer neurologischen Störung, in Verbindung gebracht.
Physikalische Form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C aufbewahren; für regelmäßige Verwendung kann das Produkt bei 2–8 °C bis zu 1 Monat aufbewahrt werden. Zur Langzeitlagerung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten bei -20 °C eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Control of neurulation by the nucleosome assembly protein-1-like 2.
Rogner UC, et al.
Nature Genetics, 25, 431-435 (2000)
Peripherin-mediated death of motor neurons rescued by overexpression of neurofilament NF-H proteins.
Beaulieu JM and Julien JP
Journal of Neurochemistry, 85(1), 248-256 (2003)
Hydrogen Peroxide-Induced Neurotoxicity in Cultured Cortical Cells Grown in SerumFree
and Serum-Containing Media
Ricart KC and Fiszman ML.
Neurochemical Research, 26, 801-808 (2001)
Morphology and innervation of the human cremaster muscle in relation to its function.
Kayalioglu G, et al.
The Anatomical Record, 291(7), 790-796 (2008)
Neurofilament assembly and function during neuronal development.
Laser-Azogui A, et al.
Current Opinion in Cell Biology, 32, 92-101 (2015)