Fortfahren mit
T8578
Anti-β-Tubulin III Antibody
mouse monoclonal, 2G10
Synonym(e):
Anti-β-Tubulin Klasse III, Anti-Neuronspezifische Klasse-IIIβ-Tubulin, Anti-TUBB4, Anti-Tubb3, Anti-Tubulin β-4, Anti-Tubulin β-III, Anti-Tubulin, β−3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 172,00
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 589,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2G10, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
258
€ 172,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1140
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-β-Tubulin III-Antikörper (neuronal), monoklonaler Antikörper der Maus in Maus hergestellte Antikörper, ~1.0 mg/mL, clone 2G10, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
2G10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
human, mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 0.25-0.5 μg/mL using PC12 cell extract, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
General description
Tubulin β 3 Klasse III (TUBB3), auch als β-Tubulin III bezeichnet, wird von dem Gen codiert, das auf dem menschlichen Chromosom 16q24.3 kartiert ist. Die TUBB3-Proteinexpression ist auf Neuronen beschränkt.
Application
Der in der Maus produzierte monoklonale (neuronale) Anti-β-Tubulin-III-Antikörper wurde in folgenden Untersuchungen eingesetzt:
  • Immunfluoreszenz.
  • Immunzytochemie.[1]
Biochem/physiol Actions
Tubulin β 3 Klasse III (TUBB3) spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des Nervensystems und der Orientierung von Axonen. Eine Mutation des kodierenden Gens verursacht Augenbewegungsstörungen, kongenitale Fibrose der äußeren Augenmuskeln Typ 3 (CFEOM3) und verschiedene neurologische Syndrome. Eine veränderte Expression des Proteins hat Auswirkungen auf die Mikrotubuli-Dynamik und die Interaktionen von Mikrotubuli und Kinesin. Eine gesteigerte TUBB3-Expression wird in Tumorgeweben beobachtet. Eine verringerte TUBB3-Expression kann als wichtiger Marker für eine schlechte Prognose bei kutanem malignem Melanom gelten. TUBB3 wird mit der Unterdrückung des invasiven Wachstums von Tumorgewebe in Verbindung gebracht und daher als potenzielles Ziel für die Entwicklung von Antitumormedikamenten betrachtet.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T8453T8660T0198
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
2G10, monoclonal
clone
7B9, monoclonal
clone
SDL.3D10, monoclonal
clone
D66, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Gene Information
human ... TUBB2B(347733)
mouse ... Tubb2b(73710)
rat ... Tubb2b(291081)
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
rat ... Tubb3(246118)
Gene Information
human ... TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(545486), Tubb2a(22151), Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2c(296554)
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
bovine, rat, human, boar
species reactivity
human, bovine, chicken, rat, canine, Chlamydomonas reinhardtii, sea urchin (Lytechinus pictus and Paracentrotus lividus), mouse, hamster, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), rabbit, monkey
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)