Merck
M9020
Sigma-Aldrich
Mecamylamin -hydrochlorid
≥98% (TLC), powder, nAChR antagonist
Synonym(e):
2-(Methylamino)isocamphan -hydrochlorid, Inversin, N,2,3,3-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.75
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Mecamylamin -hydrochlorid,
Form
powder
Qualitätsniveau
Löslichkeit
ethanol: 122 mg/mL
H2O: 47 mg/mL
isopropanol: 476 mg/mL
glycerol: 95 mg/mL
Ersteller
AstraZeneca
SMILES String
Cl.[H][C@@]12CC[C@@]([H])(C1)C(C)(NC)C2(C)C
InChI
1S/C11H21N.ClH/c1-10(2)8-5-6-9(7-8)11(10,3)12-4;/h8-9,12H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-,9+,11?;/m1./s1
InChIKey
PKVZBNCYEICAQP-CIISUUNXSA-N
Anwendung
Mecamylaminhydrochlorid wird als Additiv in extrazellulärer Kochsalzlösung bei Current-Clamp-Aufzeichnungen zur Reduzierung der Eingangssynapsen verwendet. Darüber hinaus wird es als nicht selektiver nikotinischer Acetylcholin-Rezeptorblocker in Aortenkörperchen-Neuronen und MLO-Y4-Zellen eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Nicht kompetitiver nikotinischer Acetylcholin-Rezeptor-Antagonist; hemmt vor allem die nikotinischen Rezeptoren an autonomen Ganglien; überquert die Blut-Hirn-Schranke.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung wurde von AstraZeneca entwickelt. Um weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Arzneimittel(kandidaten) anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Acetylcholine Receptors (Nicotinic) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Vorsicht
Lösungen können autoklaviert werden.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Acetylcholine affects osteocytic MLO-Y4 cells via acetylcholine receptors
Ma Y, et al.
Molecular and cellular endocrinology, 384(1-2), 155-164 (2014)
G Panagis et al.
Synapse (New York, N.Y.), 35(1), 15-25 (1999-12-01)
In the present study the neuronal expression of Fos, the protein product of c-fos, was used to study changes in neuronal activity in nerve terminal regions of the ascending dopaminergic system during nicotine withdrawal. Rats were infused for 14 days
M I Damaj et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 291(3), 1284-1291 (1999-11-24)
Pharmacological mechanisms involved in nicotine-induced seizures were investigated in mice by testing the ability of several nicotinic agonists in producing seizures after peripheral administration. In addition, nicotinic antagonists such as hexamethonium, mecamylamine, dihydro-beta-erythroidine, and methyllycaconitine citrate (MLA) were used in
Potential roles of ATP and local neurons in the monitoring of blood O2 content by rat aortic bodies
Piskuric NA, et al.
Experimental Physiology, 99(1), 248-261 (2014)
Olena Riabinina et al.
Genetics, 212(1), 53-63 (2019-03-14)
The Q-system is a binary expression system that works well across species. Here, we report the development and demonstrate the applications of a split-QF system that drives strong expression in Drosophila, is repressible by QS, and is inducible by a