Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 415,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1CN=C(C1)c2cccnc2
InChI
1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
InChI key
DPNGWXJMIILTBS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Chrna4(25590)
Application
Myosmine can be used as a reactant in thesynthesis of nicotinoid derivatives through N-nitrosation.
Tobacco alkaloid
Reactant for:
Nitrosation reactions
Peroxidation reaction with hydrogen peroxide
Reactant for:
Nitrosation reactions
Peroxidation reaction with hydrogen peroxide
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay 98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information rat ... Chrna4(25590) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?