Fortfahren mit
74003
(−)-Cotinin
analytical standard
Synonym(e):
(S)-(−)-1-Methyl-5-(3-pyridyl)-2-pyrrolidon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.22
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-634-9
Beilstein/REAXYS Number:
83099
MDL number:
€ 66,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.5% (GC)
optical activity
[α]/D -21±2°, c = 1 in ethanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
250 °C/150 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Biochem/physiol Actions
Hauptmetabolit von Nikotin in Menschen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
488976PHR2533C5923
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
≥98%
format
neat
format
-
format
-
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D -21±2°, c = 1 in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Cotinin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mariana Belardinelli Rosa et al.
Acta odontologica Scandinavica, 78(4), 256-264 (2019-11-30)
Objective: The aim was to examine oral mechanical and gustatory sensitivities in adult smokers and to estimate salivary levels of cotinine by tobacco consumption. A total of 54 adults (20-45 years old; 28 males/26 females) were divided into two sex-paired groups:
Global Trade Item Number
SKUGTIN
74003-25MG04061832884240