Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O5S/c1-13-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)12-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1
InChI key
LZFNFLTVAMOOPJ-PZRMXXKTSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (TLC) | description ≥99% (TLC) | description ≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane |
| biological source synthetic | biological source - | biological source bovine milk | biological source synthetic |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 0.05 g/L, clear |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?