Fortfahren mit
475922
MOPS, freie Säure, molekularbiologische Qualität
≥99% (potentiometry), crystalline solid, Molecular Biology
Synonym(e):
MOPS, freie Säure, molekularbiologische Qualität
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.26
UNSPSC Code:
12161703
NACRES:
NA.25
MDL number:
Produktname
MOPS, freie Säure, molekularbiologische Qualität, CAS 1132-61-2 is a zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6265
assay
≥99% (potentiometry)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
pKa (20 °C)
7.2
solubility
water: soluble
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 260 nm, ≤0.05 at 280 nm
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zwitterionischer Puffer für die Anwendung im pH-Bereich 6,5–7,9. Der pKs-Wert bei 25 °;C beträgt 7,20.
Ein zwitterionischer Puffer, der im pH-Bereich 6,5–8,0 aktiv ist (Absorption: ≤;0,05 bei 260 nm und 280 nm). Hat einen pKs-Wert von 7,2 bei 20 °;C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0612969947M1254
assay
≥99% (potentiometry)
assay
-
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline solid
form
solid
form
powder or crystals
form
crystalline powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
water: soluble
solubility
1440 g/L
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup