Fortfahren mit
M8250
MES Hydrat
≥99.5% (titration)
Synonym(e):
2-Morpholino-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO4S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.24 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Chemical/Synthestic)
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | plant: suitable, immunofluorescence: suitable
impurities
≤5 ppm (Total: Ag, As, Bi, Cd, Cu, Hg, Mo, Pb, Sb, Sn)
color
white
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis
application(s)
agriculture
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
MES-Hydrat, oder 4-Morpholinethansulfonsäure-Hydrat, ist ein zwitterionischer und morpholiner Puffer, der als einer der „Good“-Puffer für biologische und biochemische Anwendungen bekannt ist. Aufgrund seiner hervorragenden Pufferkapazität im pH-Bereich von 5,5 bis 6,7 ist er für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen vielseitig einsetzbar. Der MES-Puffer minimiert die Interaktion mit gängigen Metallen, die in Umweltstudien und biologischen Studien verwendet werden, und verhindert so eine Interferenz mit experimentellen Ergebnissen.
Mit ausgezeichneter Wasserlöslichkeit und fast völliger Unlöslichkeit in Lipiden ist der MES-Puffer für Membranen undurchlässig und gewährleistet somit Wirksamkeit in zellulären Umgebungen. Seine Anwendungen umfassen die Aufrechterhaltung der Stabilität in Zellkulturmedien, proteinbasierten Pufferformulierungen und Elektrophorese-Laufpuffern. MES-Puffer finden auch Anwendung bei der Aufreinigung von Antikörpern, Peptiden, Proteinen, Blutbestandteilen und Wachstumsfaktoren. Der MES-Puffer sticht als eine bessere Alternative zu potenziell giftigen Substanzen wie Cacodylat oder nicht zwitterionischen Puffern wie Citrat und Malat heraus. Der MES-Puffer ist ein wertvolles Hilfsmittel für die Anpassung des pH-Werts von Wachstumsmedien, die Stabilisierung enzymatischer Lösungen und als Komponente des PAGE-Laufpuffers für verschiedene Experimente.
Application
Anwendungsgebiete von MES-Hydrat:
  • In den MS-Medien (Murashige und Skoog) für das Wachstum von Arabidopsis-Sämlingen[1]
  • Im Zytoskelett-Puffer bei Immunfluoreszenzstudien.
  • Als Waschpuffer zum Waschen der paramagnetischen Beads und deren Resuspendieren zur Bindung von Mannose-BSA
  • Als Komponente des Wachstumsmediums
Features and Benefits
  • Effektive Pufferung im pH-Bereich von 5,5 bis 6,7 mit einem pKa-Wert von 6,1 (25 °C)
  • Hohe Löslichkeit in Wasser
  • Minimale Metallionenbindung
  • Stabil in einem großen pH-Bereich
  • Geringe UV-Absorptionsfähigkeit und minimale Reaktivität
Preparation Note
Lösungen sind bei 2 bis 8 °C mehrere Monate haltbar. Zur Sterilisation durch einen 0,2-μm-Filter filtrieren. Autoklavieren wird für Sulfonsäurepuffer nicht empfohlen. Wenn Puffer nukleasefrei sein müssen, behandeln Sie das Wasser zuerst und geben Sie den Puffer nach dem Autoklavieren zu. Wenn MES-Lösungen autoklaviert werden, nehmen sie eine gelbliche Farbe an (der pH-Wert ändert sich jedoch nicht messbar). Die Identität des gelblichen Abbauprodukts ist unbekannt.
Ein Puffer mit MES kann durch Titration mit NaOH auf den gewünschten pH-Wert hergestellt werden. Alternativ dazu können MES-Stammlösungen und MES-Natriumsalz gemischt werden, um den gewünschten pH-Wert zu erhalten. Standard-Mischtabellen unter Anwendung von Stammlösungen zur Herstellung von Puffern mit einem bestimmten pH-Wert wurden veröffentlicht. MES wird nicht zur Pufferung bei einem pH von 7,4 empfohlen; dazu sollten andere Puffer verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2933M528769890
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (T)
technique(s)
cell culture | plant: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, immunofluorescence: suitable, nucleic acid detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
application(s)
agriculture
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
-
storage condition
dry at room temperature
storage condition
dry at room temperature
storage condition
dry at room temperature
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf