Fortfahren mit
M5162
MOPS
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Synonym(e):
3-Morpholino-propansulfonsäure, 4-Morpholin-propansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.26
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-478-5
Beilstein/REAXYS Number:
1106776
MDL number:
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (titration)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
impurities
Insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900°C)
≤0.1% (as SO4)
loss
≤1% loss on drying, 110°C
pH
2.5-4.0 (1 M in H2O)
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.015 at 280 in H2O at 1 M, ≤0.020 at 260 in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
suitability
suitable for electrophoresis
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
storage temp.
room temp
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
General description
MOPS is a morpholino propanesulfonic acid, a structural analog to MES, the ethanesulfonic acid (first introduced by Good et al.), developed to meet the following criteria: midrange pKa, maximum water solubility and minimum solubility in all other solvents, minimal salt effects, minimal change in pK a with temperature, chemically and enzymatically stable, minimal absorption in visible or UV spectral range and reasonably easily synthesized.
Application
  • Micro-osteoperforations accelerate orthodontic tooth movement by stimulating periodontal ligament cell cycles.: In dieser Studie wurde die Verwendung von MOPS-Puffer in einem orthodontischen Kontext untersucht, um eine beschleunigte Zahnbewegung zu fördern und so Behandlungseffizienz und Patientenergebnisse zu verbessern (Sugari et al., 2018).
  • Chitosan-Promoted Direct Electrochemistry of Human Sulfite Oxidase.: Die Forschungsergebnisse zeigen, dass MOPS-Puffer bei elektrochemischen Studien eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Enzymstabilität und -aktivität spielt, und liefern Erkenntnisse über biochemische Anwendungen (Kalimuthu et al., 2017).
  • Peptide fractionation by SDS-free polyacrylamide gel electrophoresis for proteomic analysis via DF-PAGE.: In dieser Studie wird MOPS-Puffer in innovativen elektrophoretischen Verfahren verwendet, um die Auflösung und Trennung von Peptiden zu verbessern und so proteomische Analysen zu unterstützen (Ramos et al., 2012).
Features and Benefits
Features:
  1. Qualified Raw Materials: Products that meet the stringent requirements of the Elevated Assurance Program, ensuring compliance with regulatory standards.
  2. Comprehensive Documentation: Includes essential documents such as certificates, impurity profiles, and declarations to support audits and risk assessments.
  3. M-Clarity Quality Attributes: Products are classified within the MQ300 quality segment or higher, demonstrating superior quality assurance. M-Clarity Program
  4. Confirmed Process Controls: Established processes that ensure consistency and reliability in manufacturing.
  5. Enhanced Change Notification: Timely updates on any changes to product specifications or processes, ensuring transparency and compliance.
  6. Freely Available Dossiers: Access to robust, ready-to-present product dossiers that include:
    1. Site quality assessment
    2. ISO 9001 certificate
    3. Detailed product specifications
    4. Relevant declarations/statements (e.g., animal origin content, BSE/TSE, nitrosamine)
Benefits:
  1. Regulatory Compliance: Helps you meet compliance standards effectively, reducing the risk of regulatory issues.
  2. Audit Readiness: Instills confidence during audits with comprehensive documentation and confirmed process controls, demonstrating your commitment to high-quality products.
  3. Operational Transparency: Supports supply chain transparency, allowing you to track and verify the quality of raw materials.
  4. Enhanced Support: Provides exceptional quality-related information and tailored assistance to meet your specific needs.
  5. Risk Mitigation: Facilitates thorough risk assessments with detailed documentation, helping you manage potential compliance challenges.
  6. Informed Decision-Making: Access to clear and comprehensive product information enables better decision-making and enhances operational efficiency.
Other Notes
Die MOPS-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener MOPS-Produkte.
Legal Information
M-CLARITY is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
475898475898RDD003
MOPS ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Millipore
475898
MOPS
MOPS ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Millipore
475898
MOPS
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5%
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
anhydrous
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
Redi-Dri
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5%
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
anhydrous
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
Redi-Dri
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)