Fortfahren mit
69947
MOPS
≥99.5% (titration), powder or crystals, for molecular biology, BioUltra
Synonym(e):
3-Morpholino-propansulfonsäure, 4-Morpholin-propansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 222,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 849,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
214-478-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1106776
€ 132,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MOPS, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (titration)
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (titration)
form
powder or crystals
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.020, λ: 280 nm Amax: 0.015
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChI key
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
General description
3-(N-Morpholino)propansulfonsäure oder MOPS ist aufgrund seiner inerten Eigenschaft in vielen biochemischen Studien ein bevorzugter und weit verbreiteter Puffer.
Application
MOPS wird wie folgt verwendet:
  • als Bestandteil des RPMI(Roswell Park Memorial Institut)-Mediums zur Verdünnung von Pilzinokuli[1]
  • als Puffer in der Kapillarzonenelektrophorese zur Prüfung der Leistungsfähigkeit[2]
  • zur Verdünnung von Proteinen aus Algenproben
Other Notes
Die MOPS-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener MOPS-Produkte.
Component of running buffer in the fractionation of RNA on formaldehyde agarose gels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
475898M5162M5162
MOPS ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 6.5-7.9
Millipore
475898
MOPS
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
reagent grade
grade
reagent grade
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
product line
BioXtra
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
form
powder
pH
2.5-4.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
2.5-4.0 (1 M in H2O)
pH
2.5-4.0 (1 M in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPS
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
MOPS Specification Comparison
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69947-500G04061835541614
69947-25G04061832794969
69947-100G04061835541607
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf