Wichtige Dokumente
M0259
2′-O-Methylcytidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC1C(O)C(CO)OC1N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-17-8-7(15)5(4-14)18-9(8)13-3-2-6(11)12-10(13)16/h2-3,5,7-9,14-15H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)
InChIKey
RFCQJGFZUQFYRF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)