Fortfahren mit
L8507
Luciferase aus Photobacterium fischeri
lyophilized powder
Synonym(e):
Bakterielle Luciferase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.660,00
€ 1.411,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-751-7
MDL number:
EG-Nummer:
€ 452,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
composition
Protein, ~40% biuret
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Luciferase from Vibrio fischeri has been used in a study to assess kinetics of light emission and oxygen consumption by bioluminescent bacteria. It has also been used in a study to investigate the sensitivity of dark mutants of various strains of luminescent bacteria to reactive oxygen species.
Features and Benefits
Teilgereinigte, lösliche Extrakte, welche FMN-abhängige Luciferase und NADH- und NADPH-anhängige FMN Reductase enthalten. Generieren Licht in einem System mit FMN, NADH oder NADPH, und n-Decylaldehyd.
Physical form
Teilweise gereinigtes lyophilisiertes Pulver
Other Notes
ATCC No. 7744 gleicht vorwiegend Puffersalze und Stabilisator aus.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L0159SCT151SCT149
description
lyophilized powder
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
description
Lyophilized flash-type luciferase assay designed for simple and efficient quantitation of firefly luciferase reporter enzyme activity from cultured cells with high sensitivity and linearity.
description
A highly sensitive firefly luciferase cell based assay for quantifying ATP in cell cultures used to measure cell viability.
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-65 to -96°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
composition
Protein, ~40% biuret
composition
-
composition
-
composition
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)