Merck
L6882
D-Luciferin Natriumsalz
luminescent, ≥98% (HPLC), lyophilized powder
Synonym(e):
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazolin-4-carbonsäure Natriumsalz, Firefly Luciferin Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7N2NaO3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
302.30
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
D-Luciferin Natriumsalz, lyophilized powder, synthetic
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 328 nm; λem 532 nm in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
InChI
1S/C11H8N2O3S2.Na/c14-5-1-2-6-8(3-5)18-10(12-6)9-13-7(4-17-9)11(15)16;/h1-3,7,14H,4H2,(H,15,16);/q;+1/p-1/t7-;/m1./s1
InChI key
LILQLBIQROYWIA-OGFXRTJISA-M
General description
D-Luciferin is mainly produced in bioluminescent organisms. It can simply circulate across the blood testis barrier, blood brain barrier and the blood placenta barrier. This small molecule is sensitive to light and oxygen. D-Luciferin is also sensitive to moisture in its powder form.
Application
D-Luciferin sodium salt has been used as a substrate in luciferin−luciferase chemiluminescence assay to determine ATP levels.
Substrate for firefly luciferase with a Km of approx 2 μM.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)