Fortfahren mit
L7393
Leu-Leu-Methylester -hydrobromid
≥97% (TLC)
Synonym(e):
LLME, HBr, Leu-Leu-Ome, HBr
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 354,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H26N2O3 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.27
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 354,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Leu-Leu-Methylester -hydrobromid, ≥97% (TLC)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.COC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(N)CC(C)C
InChI
1S/C13H26N2O3.BrH/c1-8(2)6-10(14)12(16)15-11(7-9(3)4)13(17)18-5;/h8-11H,6-7,14H2,1-5H3,(H,15,16);1H
InChI key
QIPBCIHWFATZOF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • VCP maintains lysosomal homeostasis and TFEB activity in differentiated skeletal muscle.: Dieser Artikel behandelt die Erhaltung der lysosomalen Funktion und der Aktivität des Transkriptionsfaktors in Muskelzellen, die von kleinen molekularen Wirkstoffen wie Leu-Leu-Methylester-Hydrobromid beeinflusst werden können, die wiederum zelluläre Prozesse beeinflussen (Arhzaouy et al., 2019).
Biochem/physiol Actions
Leu-Leu-Methylester (LLME, Leu-Leu-OMe) kann zum Induzieren des proteaseabhängigen Zelltods (Apoptose) in immunen Zellen wie Mastzellen, Phagozyten, Monozyten/Makrophagen und natürlichen Killerzellen verwendet werden.
Peptid ist für natürliche cytotoxische T-Zellen toxisch.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1141SML3388P6282
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
color
white
color
white
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L7393-500MG04061832888859