Wichtige Dokumente
K4389
KR-32568
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
[5-(2-Methyl-5-fluorophenyl)furan-2-ylcarbonyl]guanidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: ~10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(F)cc1-c2ccc(o2)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C13H12FN3O2/c1-7-2-3-8(14)6-9(7)10-4-5-11(19-10)12(18)17-13(15)16/h2-6H,1H3,(H4,15,16,17,18)
InChIKey
DTLDHYBZLVASJQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC9A1(6548)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)