Merck
NIST1991
Gemisch aus Kohlenteer/Erdölextrakt in Methylenchlorid
NIST® SRM® 1991
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 1.2 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
GC/MS: suitable
Anwendung(en)
industrial hygiene
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Naphthalene, 1-Methylnaphthalene, 2-Methylnaphthalene, Biphenyl, Dibenzothiophene, Phenanthrene, Anthracene, 1-Methylphenanthrene, 3-Methylphenanthrene, 9-Methylphenanthrene, 2-Methylanthracene, 4H-Cyclopenta[def]phenanthrene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo[ghi]fluoranthene, Benzo[c]phenanthrene, Benz[a]anthracene, Chrysene, Benzo[a]fluoranthene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[j]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[e]pyrene, Benzo[a]pyrene, Perylene, Benzo[ghi]perylene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Dibenz[a,c]anthracene, Dibenz[a,h]anthracene, Benzo[b]chyrsene, Picene
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Selected polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs): Acenaphthene, Fluorene, 1-Methylfluoranthene, 3-Methylfluoranthene, 1-Methylpyrene, 4-Methylpyrene, Cyclopenta[cd]pyrene, Triphenylene, 3-Methylchrysene, Anthanthrene, Dibenz[a,j]anthracene, Coronene, Dibenzo[b,k]fluoranthene, Dibenzo[a,e]pyrene, Dibenzo[a,h]pyrene
Alkylated PAH Groups: C2-naphthalenes, C3-naphthalenes, C4-naphthalenes, C1-fluorenes, C2-fluorenes, C3-fluorenes, C1-dibenzothiophenes, C2-dibenzothiophenes, C3-dibenzothiophenes, C1-phenanthrenes/anthracenes, C2-phenanthrenes/anthracenes, C3-phenanthrenes/anthracenes, C4-phenanthrenes/anthracenes, C1-fluoranthenes/pyrenes, C2-fluoranthenes/pyrenes, C1-benzanthracenes/chrysenes/triphenylenes, C2-benzanthracenes/chrysenes/triphenylenes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)