Fortfahren mit
SML1996
S3226
≥98% (HPLC), sodium-hydrogen exchanger 3 inhibitor, powder
Synonym(e):
3,3′-(4-Methyl-1,2-phenylene)bis[N-(aminoiminomethyl)-2-methyl-2-propenamide] dihydrochloride, S 3226, S-3226
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22N6O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
S3226, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N=C(N)N)C(C)=CC1=CC(C)=CC=C1C=C(C)C(NC(N)=N)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI key
KFFCDWFEJMZQKK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A potent and selective NHE3 (NHE-3) inhibitor for studying NHE3 in cultures and in animals in vivo.
S3226 is a potent and selective NHE3 (NHE-3) inhibitor (IC50 = 20 nM/human NHE3, 3.6 μM/human NHE1, 80 μM/rabbit NHE2) for studying NHE3 physiological as well as pathophysiological roles in kidney and gastrointestinal disorders in vitro and in animal models in vivo.
S3226 is also known as {3-[2-(3-guanidino-2-methyl-3-oxo-propenyl)-5-methyl-phenyl]-N-isopropylidene-2-methyl-acrylamide dihydro-chloride}. S3226 is used to explore the physiological and pathophysiological functions of sodium-hydrogen exchanger 3 (NHE3) in animal models. It is a bismethacryloyl guanidine derivative.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1510SML0853SML0667
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)