Fortfahren mit
P6126
(R)-(−)-Phenylephrin -hydrochlorid
≥99% (titration), powder, α₁-adrenoceptor agonist
Synonym(e):
(R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol -hydrochlorid, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)-benzylalkohol -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,80
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
€ 360,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 607,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4CH(CH2NHCH3)OH·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-517-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4158948
Form:
powder
€ 70,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(R)-(−)-Phenylephrin -hydrochlorid, powder
form
powder
Quality Segment
mp
143-145 °C (lit.)
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Gene Information
General description
(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is an adrenergic agent, which functions as a β-receptor sympathomimetic drug.
Application
(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride has been used:
  • in the preparation and culturing of cardiocytes and fibroblasts
  • to stimulate myocardial strips to measure slice contraction
  • in primary cardiomyocyte culture to show the effect of Kruppel-like factors (KLF) on cardiac hypertrophy in vivo
  • to evaluate the pharmacological response of embryonic stem cell (ESC)-derived cardiomyocytes
  • to pharmacologically rescue GATA (erythroid transcription factor) binding protein 3 (GATA3) null embryo from early embryonic lethality
Biochem/physiol Actions
α1-Adrenoceptor Agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P81551533002BP284
description
powder
description
analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
mp
143-145 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What are the recommended storage temperature and duration for the substance in solution?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been investigated, but is believed to be quite stable. The Certified Reference Material, product P-078, is a 1 mg/mL solution in methanol that is assigned a shelf life of approximately 5 years when stored frozen at ?20°C. Please see the link below to review a publication that reports aqueous solutions are stable for at least 66 days at room temperature.
      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2710.1986.tb00872.x
      Helpful?
  2. How to dissolve the power of PE.
    1 answer
    1. The product is tested for solubility at 50 mg/ml in water. This information can be found in the specification sheet or Certificate of Analysis accessible from the Product Detail Page.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Is (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride the same as L-Phenylephrine hydrochloride?
    1 answer
    1. (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is also named l-Phenylephrine hydrochloride (lower case el) or Levophenylephrine hydrochloride.