Merck
I1884
Sigma-Aldrich
Insulin-Transferrin-Natriumselenit-Medienzusatz
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
Synonym(e):
ITS-Zusatz
About This Item
UNSPSC-Code:
12352205
NACRES:
NA.75
Biologische Quelle
human plasma
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
Produktlinie
BioXtra
Form
lyophilized powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... INS(3630)
Allgemeine Beschreibung
Insulin-Transferrin-Natriumselenit-Medienzusatz unterstützt das In-vitro-Wachstum und die Reifung von Follikeln von Oozyten, und kommt routinemäßig bei In-vitro-Fertilisationsverfahren zum Einsatz.
Serumfreie und serumreduzierte Formulierungen erfordern häufig aufgereinigte Formen der Faktoren, die normalerweise von Serum bereitgestellt werden, und die sich für In-vitro-Wachstums- und Differenzierungsstudien eignen. Zu diesen wichtigen Faktoren gehören Insulin, Transferrin, Selen, Pyruvat und Ethanolamin.
INSULIN ist ein Polypeptidhormon, das die Aufnahme von Glucose und Aminosäuren fördert und dieser Eigenschaft möglicherweise die beobachtete mitogene Wirkung verdankt.
TRANSFERRIN ist ein Eisentransportprotein. Eisen ist ein essenzielles Spurenelement, das in freier Form toxisch sein kann. Um Zellen in Kultur zu nähren, wird es an Transferrin gebunden in Serum zugeführt.
SELEN ist ein essenzielles Spurenelement, das normalerweise vom Serum bereitgestellt wird.
Ernährungsstudien zeigen, dass die beschriebenen Zusatzbestandteile von den meisten Säugetierzellen genutzt werden. Sie verbessern die Zellproliferation und verringern die Serumanforderung von vielen Zelltypen. Wenn der bereitgestellte Zusatz mit 2 bis 4 Prozent Serum genutzt wird, ist die Proliferation Berichten zufolge ähnlich wie in Medium, das mit 10 Prozent Serum versetzt ist.
Anwendung
Insulin-Transferrin-Natriumselenit-Medienzusatz wird wie folgt verwendet:
  • Medium 199 (M199) Medienzusatz für Herzmuskelzellkulturen
  • Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Mediumbestandteil für pluripotente Stammzellenkultur (iPSC)
  • Dulbecco′s Modified Eagle Medium (DMEM)-Zusatz in ID8-Eierstockkarzinomzellen
Sonstige Hinweise
ITS ist eine Mischung aus rekombinantem menschlichem Insulin, menschlichem Transferrin und Natriumselenit. Es ist ein allgemeiner Zellzusatz, der zur Verwendung in nicht komplexen Medien (z. B. MEM, PRMI-1640) und komplexen Medien (z. B. Hams F-12, DME/F-12, MEM) mit Natriumpyruvat entwickelt wurde.
Jedes Fläschchen enthält: ≥21 mg rekombinantes menschliches Insulin; ≥19 mg menschliches Transferrin (im Wesentlichen eisenfrei) und 25 μg Natriumselenit.
Menge
Jedes Fläschchen ist ausreichend, um 5 Liter Medium herzustellen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
TnI Structural Interface with the N-Terminal Lobe of TnC as a Determinant of Cardiac Contractility
Vetter AD, et al.
Biophysical Journal, 114(7), 1646-1656 (2018)
Y Zhang et al.
Animal : an international journal of animal bioscience, 1-9 (2018-10-04)
Research on the causes of sheep death in sea voyages from Australia to the Middle East is limited, in particular little is known about the influence of climatic factors. Mortality data from 417 shipments of sheep exported over an 11-year
Michelle L Asp et al.
PloS one, 8(10), e78768-e78768 (2013-11-10)
Tamoxifen (Tam), a selective estrogen receptor modulator, is in wide clinical use for the treatment and prevention of breast cancer. High Tam doses have been used for treatment of gliomas and cancers with multiple drug resistance, but long QT Syndrome
NFAT5-regulated macrophage polarization supports the proinflammatory function of macrophages and T lymphocytes
Tellechea M, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 200(1), 305-315 (2018)
Fatiha Boukhtouche et al.
Neural development, 5, 18-18 (2010-07-29)
The active form (T3) of thyroid hormone (TH) controls critical aspects of cerebellar development, such as migration of postmitotic neurons and terminal dendritic differentiation of Purkinje cells. The effects of T3 on early dendritic differentiation are poorly understood. In this
Artikel
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.