Fortfahren mit
I3146
ITS Flüssigmedien-Zusatz (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Human ITS Liquid Media, Insulin-transferrin-sodium selenite
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352205
€ 89,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
ITS Flüssigmedien-Zusatz (100×) wurde als Medienzusatz zum Kultivieren von Folgendem eingesetzt:
  • Mäuseleber-12(AML-12)-Zellenα[1]
  • Hodenexplantate von fetalen Ratten[2]
  • humane Zahnpulpastammzellen (DPSC)[3]
Biochem/physiol Actions
  • Insulin: ein Polypeptidhormon, das die Aufnahme von Glucose und Aminosäuren fördert und dieser Eigenschaft möglicherweise eine beobachtete mitogene Wirkung verdankt.[4]
  • Transferrin: ein Eisentransportprotein.
  • Selen: ein essenzielles Spurenelement, das normalerweise von Serum bereitgestellt wird.[5]
Preparation Note
Hergestellt in Earles Balanced Salt Solution (EBSS) ohne Phenolrot.
Other Notes
Enthält 1,0 mg/ml rekombinantes menschliches Insulin, 0,55 mg/ml menschliches Transferrin (im Wesentlichen eisenfrei) und 0,5 μg/ml Natriumselenit in 100-facher Konzentration.
ITS ist eine Mischung aus rekombinantem menschlichem Insulin, menschlichem Transferrin und Natriumselenit. Es ist ein allgemeiner Zellzusatz, der zur Verwendung in nicht komplexen Medien (z. B. MEM, RPMI-1640) und komplexen Medien (z. B. Hams F-12, DME/F-12, MEM) mit Natriumpyruvat entwickelt wurde.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I2521I2771I0516
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
400
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. 培地で希釈した1×Solutionは冷蔵でどのくらい保管できますか?
    1 answer
    1. The 100x stock solution of this product has a 2-year shelf life when stored at 2-8°C. However, stability of the solution after dilution or after opening has not been tested.
      Helpful?
  2. Can this ITS be diluted in DMEM medium containing phenol red
    1 answer
    1. This product is compatible with DMEM containing phenol red.
      Helpful?
  3. What should you use to dilute this to a 1X solution?
    1 answer
    1. This product can be dissolved in a given target cell culture medium, e.g., non-complex media (MEM, RPMI-1640), to a 1X solution.
      Helpful?
  4. What are the product numbers for the stand alone components in I3146?
    1 answer
    1. The product numbers for the stand-alone components in I3146 are as follows:
      Insulin – I2643 or I3536 (sterile)
      Apo-Transferrin – T2252
      Sodium Selenite – S5261
      EBBS – E3024
      Helpful?
  5. The ITS product #I3146 has been on back order for a while. Is there an alternative with similar components?
    1 answer
    1. Based on the Media Supplement Formulation, the closest alternative to product No. I3146 is the I2521 ITS+1 Liquid Media Supplement (100×), which also contains BSA and Linoleic acid.