Merck
I2521
Sigma-Aldrich
ITS+1 Flüssigmedien-Zusatz (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Insulin-transferrin-sodium selenite, linoleic-BSA supplement
About This Item
UNSPSC-Code:
12352205
NACRES:
NA.75
Sterilität
sterile-filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eine serumfreie Kulturumgebung vermeidet die Variabilität und Verunreinigungen, die durch Serum eingebracht werden können. Serumfreie Formulierungen, die eine aufgereinigte Form der normalerweise durch Serum bereitgestellten Faktoren für viele In-vitro-Wachstums- und Differenzierungsstudien ersetzen. Zu diesen Faktoren gehören Insulin, Transferrin, Selen, Pyruvat und Ethanolamin. Die Zugabe von anderen Komponenten variiert stark in Abhängigkeit des untersuchten Zelltyps und des eingesetzten Basalmediums. ITS ist eine Mischung aus Insulin, Humantransferrin (teilweise eisengesättigt) und Natriumselenit. Es ist ein allgemeiner Zellzusatz, der zur Verwendung in nicht komplexen Medien (z. B. MEM, RPMI-1640) und Komplettmedien (z. B. Hams F-12, DME/F-12, MEM) mit Natriumpyruvat entwickelt wurde.
Anwendung
ITS+1 flüssiger Medienzusatz (100×) wird als Ergänzung in Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) mit hohem Glucosegehalt für die Differenzierung von mesenchymalen Stammzellen der Maus (mMSC) von Chondrozyten eingesetzt. Er wird auch als Ergänzung zu Basaldifferenzierungsmedium für die Differenzierung von humanen induzierten pluripotenten Stammzellen (hiPSC) von Osteblasten unter serumfreien Bedingungen eingesetzt.
Insulin-Transferrin-Natriumselenit, Linolsäure-BSA wird in serumfreien Zellkulturanwendungen eingesetzt. ITS+1-Flüssigmedienergänzung (100X) wird zum Kultivieren von Zelllinien und zur Herstellung von Immortalisierungsmedium für die Herstellung von Zelllinien aus ′Immortomouse′-Embryonen eingesetzt.
Komponenten
Enthält in der 100X-Konzentration 1,0 mg/ml Rinderinsulin, 0,55 mg/ml humanes Transferrin (im Wesentlichen eisenfrei), 0,5 μg/ml Natriumselenit, 50 mg/ml Rinderserumalbumin und 470 μg/ml Linolsäure.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt in Earles Balanced Salt Solution (EBSS) ohne Phenolrot.′
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chang Guo et al.
Molecular nutrition & food research, e1801393-e1801393 (2019-06-07)
Alcoholic liver disease is a serious threat to human health. The development of drug candidates from complementary and alternative medicines is an attractive approach. Myricetin can be found in fruit, vegetables, and herbs. This study investigates the protective effect of
Deniz M Özata et al.
Endocrine-related cancer, 18(6), 643-655 (2011-08-24)
Adrenocortical carcinoma (ACC) is an aggressive tumor showing frequent metastatic spread and poor survival. Although recent genome-wide studies of ACC have contributed to our understanding of the disease, major challenges remain for both diagnostic and prognostic assessments. The aim of
Heng Zhu et al.
Nature protocols, 5(3), 550-560 (2010-03-06)
Unlike humans, mouse bone marrow-derived mesenchymal stem cells (MSCs) cannot be easily harvested by adherence to plastic owing to the contamination of cultures by hematopoietic cells. The design of the protocol described here is based on the phenomenon that compact
Jing Wen et al.
Scientific reports, 10(1), 2782-2782 (2020-02-19)
The developmental competence of IVM porcine oocytes is still low compared with that in their in vivo counterparts. Although many studies reported effects of glucose metabolism (GM) on oocyte nuclear maturation, few reported on cytoplasmic maturation. Previous studies could not
Elena G Popa et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 9(5), 550-563 (2013-01-11)
Due to the limited self-repair capacity of cartilage, regenerative medicine therapies for the treatment of cartilage defects must use a significant amount of cells, preferably applied using a hydrogel system that can promise their delivery and functionality at the specific
Artikel
Importance and uses of linolenic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Understand the role of selenium in cell culture media formulations. The Media Expert library explains how culture media ingredients support cell growth.
How palmitic acid, other fatty acids and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Alle anzeigen