Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 224,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 395,00 |
Über diesen Artikel
€ 224,00
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC)
form
powder
mol wt
187.19 g/mol
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
InChI key
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98.0% (HPLC), ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mol wt 187.19 g/mol | mol wt - | mol wt 187.19 g/mol | mol wt - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Indolacrylsäure
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?