Fortfahren mit
I1284
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid -Lösung
ReadyMade IPTG solution for Blue-white screening
Synonym(e):
IPTG -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4631
Form:
liquid
€ 85,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
mol wt
238.3
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
General description
Isopropyl-Thiogalaktose (IPTG) ist ein Zuckerderivat, das häufig verwendet wird, um die Expression von rekombinanten Proteinen in E. coli zu induzieren. Bei diesem Expressionssystem muss das Gen von Interesse in Plasmiden geklont werden, die den lac-Promotor enthalten. Gebrauchsfertiges IPTG ist eine mit einem 0,2-μm-Filter sterilisierte Lösung aus 200 mM IPTG. Da dieses Reagenz bei Lagertemperatur (-20 °C) flüssig bleibt, können mit dieser anwenderfreundlichen Lösung Gefrier-/Auftau-Zyklen vermieden werden.
Application
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid-Lösung wird verwendet:
  • als Induktor der Expression von Einzeldomänenantikörpern (sdAbs) in E coli und bioaktiven Peptiden
  • in Halbwertszeit- und Zerfallsstudien
  • zur Induktion der rekombinanten Proteinexpression in Systemen, die durch den lac-Repressor kontrolliert werden
Biochem/physiol Actions
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid bindet an den lac-Repressor und setzt den tetrameren Repressor auf allosterische Weise vom lac-Operator frei. Diese Bindung ermöglicht die Gentranskription in das lac-Operon, wie beispielsweise die Gencodierung für β-Galactosidase. Das β-Galactosidase-Gen wird transkribiert, wodurch Monosaccharide als Produkt entstehen. Da Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid nicht durch E. coli metabolisiert werden kann, bleibt seine Konzentration konstant. Daher ist es im Experiment keine Variable.
Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid bindet an den lac-Repressor und setzt den tetrameren Repressor auf allosterische Weise vom lac-Operator frei. Diese Bindung ermöglicht die Gentranskription in das lac-Operon, wie beispielsweise die Gencodierung für β-Galactosidase. Das β-Galactosidase-Gen wird transkribiert, wodurch Monosaccharide als Produkt entstehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IPTGRO5800OPPHG0010
description
ReadyMade IPTG solution for Blue-white screening
description
mol wt 238.3, pkg of 1 g (10724815001), pkg of 5 g (11411446001)
description
OmniPur® Grade, >=99.0%, Inducer for ?-galactosidase, an enzyme that promotes lactose utilization.
description
-
form
liquid
form
powder
form
crystalline powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
300
mol wt
238.3
mol wt
238.3
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)