Merck
I1010
Sigma-Aldrich
IgA aus human colostrum
reagent grade, ≥95%, essentially salt-free, lyophilized powder
Synonym(e):
Human-IgA
Größe auswählen
5 MG
€ 755,00
25 MG
€ 3.100,00
€ 755,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 755,00
25 MG
€ 3.100,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
€ 755,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Qualität
reagent grade
Assay
≥95%
Form
essentially salt-free, lyophilized powder
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der IgA-Antikörper ist ein sekretorischer Antikörper, der in den Schleimhäuten des Verdauungstrakts, Respirationstrakts und Urogenitaltrakts, Tränen, Kolostrum und Speichel reichlich vorkommt. Das sekretorische IgA ist somit am humoralen Schutzmechanismus gegen die Pathogene auf Schleimhautoberflächen beteiligt[1]
Human-IgA wird durch Fraktionierung und Ionenaustausch-Fraktionierung aus gepooltem normalem, humanem Kolostrum aufgereinigt.
Anwendung
Aufgereinigtes IgA kann als Referenz-Antigen, Standard, Blockierungsmittel oder Beschichtungsprotein in vielen verschiedenen Immunoassays, einschließlich ELISA, Dot-Immunbindung, Immunblotting, Immundiffusion und Immunelektrophorese, verwendet werden. Weitere Anwendungen sind unter anderem Ausgangsmaterialien für die Herstellung von Immunogenen und Festphasen-Immunadsorbenzien. IgA aus humanem Kolostrum wird als Standard in ELISA (1 mg/ml)[2][3] und Gelelektrophorese eingesetzt.[4]
Rekonstituierung
Mit gepufferter Kochsalzlösung (150 mM Natriumchlorid) rekonstituieren.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hannah Karen Mina Labayo et al.
EClinicalMedicine, 27, 100561-100561 (2020-10-13)
Norovirus (NV) causes acute gastroenteritis in infants. Humoral and fecal immunoglobulin A (IgA) responses have been correlated with protection against NV; however, the role of breast milk IgA against NV infection and associated diarrhea is still unknown. This study aimed
E Knop et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 42(3), 566-574 (2001-02-27)
Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) specifically protects mucosal surfaces. In a previous study of the human conjunctiva, evidence was also found for the presence of MALT in the lacrimal sac. The present study, therefore, aims to investigate its morphology and topographical
Lauri Vehkala et al.
Annals of medicine, 45(8), 501-510 (2013-10-18)
Obesity and type 2 diabetes (T2D) associate with increased oxidative stress. Malondialdehyde acetaldehyde (MAA) adducts have been suggested to be one of the antigenic epitopes in MDA-LDL responsible for the antibody recognition. Our aim was to investigate the associations between
P Kosuwon et al.
Beneficial microbes, 9(4), 541-552 (2018-04-11)
Little is known about the impact of nutrition on toddler gut microbiota. The plasticity of the toddler gut microbiota indicates that nutritional modulation beyond infancy could potentially impact its maturation. The objective of this study was to determine the effect
Johanna Huoman et al.
Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology, 30(5), 522-530 (2019-02-26)
Immunomodulatory effects of sublingual immunotherapy on systemic and mucosal mediators in allergic children are largely unexplored. The aim of this study was to investigate allergy-related cytokine and chemokine levels, as well as IgA-responses upon a 3-year treatment with timothy grass