Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 94,70 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 325,00 |
Über diesen Artikel
Form:
powder
Assay:
≥85% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine colostrum
Mol wt:
~90 kDa
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine colostrum
Quality Segment
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
powder
mol wt
~90 kDa
technique(s)
electrophoresis: suitable, ion chromatography: suitable
impurities
salt, essentially free
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
cow ... LTF(280846)
General description
Lactoferrin aus Rindercolostrum entspricht einem Molekulargewicht: von 80 kDa. Es ist ein glykolisiertes Protein und gehört zur Familie der Transferrine“. Rinderlactoferrin hat N- und C-terminale Lappen, die homolog zu menschlichem Lactoferrin sind.
Application
Lactoferrin aus Rindercolostrum wurde als Standardprotein in der Natriumdodecylsulfat(SDS)-Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE) für die Quantifizierung von IgG-Proben verwendet. Darüber hinaus wurde es für die Untersuchung seiner Wirkung bei induzierter Autoimmunpankreatitits eingesetzt.[1]
Lactoferrin vom Rindercolostrum wurde für die Charakterisierung von Lactoferrin (lf) aus Colostrum-Molke mittels Anti-lf-Antikörper-Immunaffinitätschromatographie verwendet. Es wurde für die Isolierung von Lactoferrin aus Rindercolostrum mittels Ultrafiltration und starker Kationenaustausch-Chromatographie verwendet.
Biochem/physiol Actions
Lactoferrin ist ein eisenbindendes Protein. Es ist dem Eisentransportprotein Transferrin strukturell ähnlich, doch Lactoferrin hat eine wesentlich höhere (250-fach) Affinität zum Eisen. Es ist reichlich im Colostrum vorhanden und in geringen Mengen auch in Tränen, Speichel, Schleimsekretionen und in den sekundären Granula von Neutrophilen. Es wird durch das Schleimhaut-Epithel und Neutrophilen erzeugt und von diesen Zellen als Reaktion auf inflammatorische Stimuli freigesetzt. Durch seine Fähigkeit zur Sequestrierung von Eisen und Durchdringung der Zellwände von Bakterien mittels Bindung an Lipopolysaccharide durch seinen N-terminus hemmt es das Bakterienwachstum. Lactoferrin kann eine Virusinfektion hemmen, indem es an das virale Hüllprotein bindet. Somit wird die bindende Domäne blockiert und eine Virus-Zell-Fusion verhindert. Lactoferrin scheint die Wirtsabwehrsysteme zu aktivieren, was teilweise durch Stimulation der Freisetzung des Neutrophilenaktivators Interleukin-8 bewirkt wird. Es kann auch an der Antikörper- und Interleukinsynthese, Lymphozytenproliferation und Komplementaktivierung beteiligt sein.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine colostrum | biological source human milk | biological source - | biological source human milk |
| assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay ~80% (GE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) |
| technique(s) electrophoresis: suitable, ion chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| form powder | form solid | form powder | form lyophilized powder |
| mol wt ~90 kDa | mol wt 82.4 kDa | mol wt 82.4 kDa | mol wt 82.4 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?