Fortfahren mit
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
biological source
synthetic
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
color
colorless
pH
6.90-7.10
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source - |
| concentration 10% formalin (approx. 4% formaldehyde) | concentration 10% formalin (approx. 4% formaldehyde) | concentration 10% formalin (approx. 4% formaldehyde) | concentration 10% formalin (approx. 4% formaldehyde) |
| color colorless | color colorless | color colorless | color colorless |
| pH 6.90-7.10 | pH 6.90-7.10 | pH 6.90-7.10 | pH 6.90-7.10 |
| density 1.080 g/cm3 | density 1.080 g/cm3 | density 1.080 g/cm3 | density 1.080 g/cm3 |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- 10% NBF is well-suited for large throughput laboratories.
- It requires a relatively short period of fixation.
- It can be used for the long-term storage of tissue.
Packaging
Physical form
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0 + 67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet