Fortfahren mit
HT5011
Formalinlösung, neutral gepuffert, 10 %
case of 48 × 15 mL, histological tissue fixative
Synonym(e):
Formaldehyd, Methanal
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
case of 48 × 15 mL
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
color
colorless
pH
6.90-7.10
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Formaldehyd ist sowohl ein nicht gerinnungsförderndes als auch ein additives Fixiermittel. Formaldehyd dringt bekanntlich schnell ins Gewebe ein; es kann jedoch relativ lange dauern, bis sich im Laufe des Fixierprozesses die verschiedenen Vernetzungen mit Gewebeproteinen bilden. Es wird angenommen, dass die Formalinfixierung in Form eines Gels Vernetzungen zwischen den Aldehyden und Proteinen bildet, wodurch die zellulären Bestandteile in ihrer In-vivo-Beziehung erhalten bleiben. Nach ordnungsgemäßer Fixierung sollte das Gewebe allen anschließenden Stufen der Verarbeitung oder Färbung standhalten können. Zwar gibt es kein echtes, universales Fixiermittel, aber 10 % neutral gepuffertes Formalin (NBF) ist weltweit das vermutlich meistverwendete Fixiermittel für die Lichtmikroskopie, das zudem einigermaßen fehlertolerant ist. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass sich unter den Unmengen der im Handel erhältlichen Fixiermittel ein Produkt befindet, das häufiger verwendet wird als 10 % NBF. 10 % neutral gepuffertes Formalin (NBF) eignet sich sehr gut für Labors mit großem Durchsatz, da die für die Fixierung erforderliche Zeit relativ kurz ist. Es kann aber auch für die Langzeitlagerung von Gewebe verwendet werden.
Application
10 % neutral gepuffertes Formalin (NBF) ist ein beliebtes, allgemeines histologisches Fixiermittel. Es wird zum Fixieren von Gewebe, Proteinkomplexen und Tumorproben verwendet.
Beliebtes allgemeines histologisches Fixierungsmittel
Packaging
Die mit 10 % NBF teilweise vorgefüllten Produktbehälter bestehen aus Polypropylen mit weißen, auslaufsicheren Deckeln.
Physical form
Neutral gepufferte Lösung
Preparation Note
Dicht verschlossen bei Raumtemperatur aufbewahren. Nicht einfrieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT501128HT501320HT5012
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
packaging
case of 48 × 15 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
case of 24 × 60 mL
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
colorless
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
density
1.080 g/cm3
density
1.080 g/cm3
density
1.080 g/cm3
density
1.080 g/cm3
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is product HT5011 an IVD product? Is it 100% phosphate buffered?
    1 answer
    1. HT5011 is not a product approved for IVD use. While the product was originally introduced as suitable for IVD use, the IVD status was changed to Research Use Only. The product currently carries a label for Research Use Only and is formulated with formaldehyde, water, and phosphate buffers.
      However, there is a product that is approved for IVD use, which is available in package sizes of 700 mL, 5 L, and 10 L, with the product number 100496.
      Helpful?
  2. How can a 10% buffered formalin solution be diluted to a 2% solution? Is it necessary to dilute it with buffered solution or can deionized water be used instead?
    1 answer
    1. The HT5011 solutions are advertised as 10% Neutral Buffered Formalin. The formaldehyde content, however, is expected to be in the range of 3.7% to roughly 4.0%. This can be rather confusing because the terms formaldehyde and formalin are often used interchangeably by some. For many histology laboratories, formaldehyde is used to describe formaldehyde content. Some laboratories do consider the terms interchangeable. Formalin is used to describe a dilution from the 37% to 40% stock bottle of the saturated solution. If the 37% to 40% solution is diluted 1 to 10, this is the origin of the term 10% formalin. But the formaldehyde content is still just 3.7% to 4.0%.
      If a simple 2% solution of HT501 is desired, then simply dilute 1 part of HT501 with 4 parts of water. This would result in a formaldehyde content ranging from 0.74% to 0.8%. If you dilute with water, there is a chance the expiration dating could be affected. A better way to dilute 10% formalin would be to create a salt solution used for the original product. To prepare a suitable diluent for dilution, combine 4 grams of sodium phosphate monobasic and 6.5 grams of sodium phosphate, dibasic (anhydrous) in 1 liter of water. The water can be diluted in either distilled or deionized water. If 1 liter of diluent is not required, simply scale down in a proportional amount the amount of chemicals and water used. If the salts are used for dilution, it would probably be best to prepare a 2% solution and use it immediately. If a 2% formaldehyde solution is required, simply dilute the stock HT501 one to one with either water or the salt solution mentioned above. If using water, the same recommendation for immediate use is appropriate.