Fortfahren mit
F5554
Formalin, 10%, Neutral Buffered, Wintergreen Scented
histological fixative, pH 6.9-7.1
Synonym(e):
Formaldehyde, Methanal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
color
colorless
pH
6.90-7.10
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
10% Neutral buffered formalin (NBF) is the most commonly used fixative for light microscopy. 10% NBF is well suited for large throughput laboratories and requires a relatively short period of fixation, but can also be used for the long-term storage of tissue. Formalin fixation is thought to form between the aldehydes and the proteins, creating a gel, thus retaining cellular constituents in their in vivo relationship.
Application
Intended for use as a general purpose histological fixative. Wintergreen oil has been added to the standard formulation to provide a wintergreen scent.
Formalin, 10%, Neutral Buffered, Wintergreen Scented has been used as a fixative in transformation and tumorigenicity assay and in immunohistostaining.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HT5011281.00496Z2902
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
color
colorless
color
colorless
color
colorless
color
-
pH
6.90-7.10
pH
6.90-7.10
pH
6.7-7.1 ( in H2O)
pH
6.2-6.3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
-
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)