Merck
HT1101128
Sigma-Aldrich
Eosin-Y-Lösung, alkoholisch
About This Item
UNSPSC-Code:
41116124
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solution
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Konzentration
0.5 % (w/v) in acidified ethanol
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Zytoplasmatische Gegenfärbung für allgemeine Zwecke. Zur Verwendung bei Hämatoxylin-Eosin-Färbeverfahren.
Sonstige Hinweise
Zertifiziertes Eosin Y, 0,5 % (w/v) in angesäuertem 90%-igem Ethanol
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Laurent L'homme et al.
Scientific reports, 10(1), 21095-21095 (2020-12-05)
Retinoic acid receptor-related orphan receptor-alpha (RORα) is a transcription factor from the nuclear receptor family expressed by immune cells and involved in the development of obesity, insulin resistance (IR) and non-alcoholic steatohepatitis (NASH). It was recently reported that mice deficient
Verwandter Inhalt
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Informationen zur wichtigen Bedeutung der Färbung biologischer Gewebe für die Forschung und klinische Pathologie unter Anwendung von Standardfärbungen und spezieller Färbemittel und Farbstoffe.